Documentos clave
GF24224048
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 25 mm, size 495 × 495 mm
Sinónimos:
PP303400
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 11,093.00
MXP 11,093.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 11,093.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 11,093.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 242-240-48
tamaño
495 × 495 mm
grosor
25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)