Documentos clave
GF21547043
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness, quarter hard
Sinónimos:
CU070301
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 6,853.00
MXP 6,853.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 6,853.00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
MXP 6,853.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 215-470-43
tamaño × grosor
0.5 m × 0.05 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)