Merck
GF21212187
Platinum
powder, max. particle size 150 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Sinónimos:
PT006016
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 14,179.00
MXP 14,179.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 14,179.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141734
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 14,179.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.95%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 212-121-87
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
peso
1 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)