Documentos clave
GF20145305
Polyetherketone
(PEK), film, thickness 0.04 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
EK351040
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 201-453-05
size
100 × 100 mm
thickness
0.04 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)