Documentos clave
GF19599744
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.05m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Sinónimos:
PT285155
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 33,249.00
MXP 33,249.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 33,249.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 33,249.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 195-997-44
L × diám.
0.05 m × 0.8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)