Documentos clave
GF18288692
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 150 x 150mm, 0.6mm thickness
Sinónimos:
CN010400
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 10,092.00
MXP 10,092.00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 10,092.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
MXP 10,092.00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 182-886-92
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)