Documentos clave
GF17913528
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, grade upilex s
Sinónimos:
IM301301
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 11,841.00
MXP 11,841.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 11,841.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 11,841.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 179-135-28
Longitud
0.5 m
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)