Documentos clave
GF17506357
Alumina
rod, 4.0 mm diameter, length 150 mm
Sinónimos:
AL607941
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 175-063-57
Longitud
150 mm
diámetro
4.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)