Documentos clave
GF15551625
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, L 1 m, light blue
Sinónimos:
AM301025
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,408.00
MXP 8,408.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,408.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 8,408.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 155-516-25
Longitud
1 m
grosor
0.025 mm
color
light blue
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)