GF15213800
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 830, L 2 m, cord diameter 0.8mm
Sinónimos:
AR305783
About This Item
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 152-138-00
L
2 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)