GF14395844
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 19.0mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 16.56mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117700
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 143-958-44
L × grosor
1000 mm × 1.22 mm
D.E. × D.I.
19.0 mm × 16.56 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)