Documentos clave
GF13259583
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 15mm disks, 0.006mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE010230
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 132-595-83
tamaño × grosor
15 mm × 0.006 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)