Documentos clave
GF12294895
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
1000mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Sinónimos:
TI017910
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 122-948-95
L × diam.
1000 mm × 5.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)