Documentos clave
GF12125337
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE210250
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 7,001.00
MXP 7,001.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 7,001.00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
MXP 7,001.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 121-253-37
tamaño × grosor
0.5 m × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)