GF11412470
Carbon
foil, 100x100mm, thickness 5.0mm, rigid graphite, medium grain size, 99.5%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000350, Charcoal activated
About This Item
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.5%
Formulario
foil
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 114-124-70
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × An × grosor
100 mm × 100 mm × 5.0 mm
tamaño × grosor
100 × 100 mm × 5.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)