Documentos clave
GF10439298
Silicon carbide - hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Sinónimos:
SJ603210
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 104-392-98
tamaño
50 × 50 mm
grosor
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)