Documentos clave
GF09680542
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 2m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI090260
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 27,098.00
MXP 27,098.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 27,098.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 27,098.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 096-805-42
L × An × grosor
2 m × 100 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)