Documentos clave
GF09374025
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
349mm tube, 4.0mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 3.5mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
CU107400
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 093-740-25
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)