Documentos clave
GF08865928
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.0125 mm, length 0.5 m, temper as rolled
Sinónimos:
AL010220
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 17,301.00
MXP 17,301.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 17,301.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
MXP 17,301.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 088-659-28
Longitud
0.5 m
grosor
0.0125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)