Documentos clave
GF07920413
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE230220
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,520.00
MXP 8,520.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,520.00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
MXP 8,520.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 079-204-13
tamaño × grosor
1 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)