Documentos clave
GF07697830
Zinc selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g
Sinónimos:
ZN516010
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 21,328.00
MXP 21,328.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 21,328.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
MXP 21,328.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 076-978-30
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)