Documentos clave
GF07159451
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.063mm wall thickness, 0.614mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
AL027090
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 071-594-51
L × grosor de la pared
200 mm × 0.063 mm
D.E. × D.I.
0.74 mm × 0.614 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)