Documentos clave
GF06932291
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 600 x 600mm, 0.60mm thickness, annealed
Sinónimos:
CU100450
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 17,022.00
MXP 17,022.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 17,022.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 17,022.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 069-322-91
tamaño × grosor
600 mm × 600 mm × 0.60 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)