Documentos clave
GF04419604
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.99%
Sinónimos:
AL609301
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 16,289.00
MXP 16,289.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 16,289.00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
MXP 16,289.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.99%
Formulario
sputtering target
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 044-196-04
Diámetro
76.2 mm
grosor
3.15 mm
diámetro
76.2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)