Documentos clave
GF04093747
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Sinónimos:
NI716010
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 040-937-47
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)