GF02208923
Aluminum
tube, 200mm, outside diameter 0.86mm, inside diameter 0.76mm, wall thickness 0.05mm, as drawn, 99.5%
Sinónimos:
Aluminum, AL007040
About This Item
Ensayo
99.50%
Formulario
tubes
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 022-089-23
resistividad
2.6548 μΩ-cm
L × grosor
200 mm × 0.05 mm
D.E. × D.I.
0.86 mm × 0.76 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)