Documentos clave
GF01658998
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinónimos:
NJ270400
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 016-589-98
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)