Documentos clave
GF00998309
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
10m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Sinónimos:
SN175120
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 4,572.00
MXP 4,572.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 4,572.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 4,572.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 009-983-09
L × diám.
10 m × 0.27 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)