GF00811314
Alumina
tube, outside diameter 26 mm, length 200 mm, wall thickness 3 mm
Sinónimos:
AL607350
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 008-113-14
Longitud
200 mm
D.E.
26 mm
pared grosor
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)