Merck
F7008
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzophenone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9FO
Número de CAS:
Peso molecular:
200.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
SMILES string
Fc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N