Documentos clave
F5687
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(6-azidohexane)Ala-OH
≥97%
Sinónimos:
(S)-2-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylamino}-8-azido-2-methyloctanoic acid, Fmoc-(S)-8-azido-2-methyloctanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28N4O4
Peso molecular:
436.50
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
−20°C
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elena M V de Cavanagh et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 319(4), H744-H752 (2020-08-17)
Patients presenting with classical cardiovascular risk factors within acceptable or average value ranges often develop cardiovascular disease, suggesting that other risk factors need to be considered. Considering that endothelial progenitor cells (EPCs) contribute to endothelial repair, we investigated whether EPCs