F19574
2-Furanacrylonitrile, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
density
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-4,6H/b3-1+
InChI key
ZHKAQNFBQHPERX-HNQUOIGGSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?