F15307
3-Fluoropyruvic acid sodium salt hydrate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FCH2COCO2Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
129.04 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
composición
Degree of hydration, ~1
mp
145 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CF
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?