Merck
E5501
Sigma-Aldrich
Eucatropine hydrochloride
Sinónimos:
α-Hydroxybenzeneacetic acid 1,2,2,6-tetramethyl-4-piperidinyl ester, 4-Mandeloyloxy-1,2,2,6-tetramethylpiperidine hydrochloride, Euphthalmine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H25NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
327.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES string
Cl.CC1CC(CC(C)(C)N1C)OC(=O)C(O)c2ccccc2
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)