Merck
E45805
Sigma-Aldrich
2-Ethylpiperidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
113.20
Beilstein/REAXYS Number:
79816
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
96%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1CCCCN1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)