E31200
Ethyl α-hydroxyisobutyrate
98%
Sinónimos:
Ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
About This Item
assay
98%
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-9-5(7)6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?