Documentos clave
DWKWGW701PP
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Dichloromethane label (in EN, FR, DE, ES), capacity 500 mL
Sinónimos:
WGW701PP
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
label Dichloromethane label (in EN, FR, DE, ES)
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW701PP
capacidad
500 mL
Aplicación
Ideal for dichloromethane dispending within the laboratory
Características y beneficios
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)