DWKW985911
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon™ Vial Skirt and label patch
round bottom polypropylene, capacity (2 mL), internal thread, sterile; γ-irradiated
Sinónimos:
W985911
Seleccione un Tamaño
MXP 8,342.00
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 8,342.00
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
round bottom polypropylene
round bottom
transparent polypropylene tube
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
envase
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W985911
Parámetros
-156 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
(2 mL)
tubo diám.
(12 mm)
Descripción general
- Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 MAX RCF (xG)
- Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
- Made from low binding, cryogenic grade virgin polyproplene
- Lot certified RNase/DNase and Endotoxin Free providing assurance of product integrity
- Internal threaded screw cap can be easily removed with one hand
- Sterile
- Writing Patch
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)