DWKFDF130N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 250 mL
Sinónimos:
FDF130N
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
class B tolerance
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon FDF130N
capacidad
250 mL
Aplicación
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características y beneficios
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)