DWKCTA0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
Sinónimos:
CTA0250P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Productos recomendados
Características
class B
graduated
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CTA0250P
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características y beneficios
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)