Documentos clave
DWKBPB0500P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 500 mL
Sinónimos:
BPB0500P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
polypropylene
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
condiciones de almacenamiento
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
capacidad
500 mL
Aplicación
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Características y beneficios
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)