Merck
DWK986582
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinónimos:
986582
Seleccione un Tamaño
500 EA
MXP 9,218.00
MXP 9,218.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
MXP 9,218.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
MXP 9,218.00
Check Cart for Availability
Materiales
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Características
with cap
envase
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986582
botella diám. &veces; Al &veces; An
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Características y beneficios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)