Documentos clave
DWK261313309
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (27 mL), straight rim, tube diam. (25 mm)
Sinónimos:
261313309
Seleccione un Tamaño
50 EACH
MXP 2,684.00
MXP 2,684.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EACH
MXP 2,684.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
MXP 2,684.00
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile; autoclaved
Características
graduations: no
envase
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 261313309
tubo diám.
(25 mm)
tubo volumen
(27 mL)
Descripción general
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)