Documentos clave
DWK261312107
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (18 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Sinónimos:
261312107
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile; autoclaved
Características
graduations: no
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 261312107
tubo diám.
(16 mm) , External Thread
tubo volumen
(18 mL)
Descripción general
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)