Documentos clave
DWK258526104
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 1
Sinónimos:
258526104
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 17,490.00
MXP 17,490.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 17,490.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
MXP 17,490.00
Check Cart for Availability
Materiales
glass
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 258526104
disco diám.
175 mm
diám. del filtro
175 mm
matraz volumen
(175 mL)
tamaño de poro
1 porosity
capacidad
4000 mL capacity
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)