Documentos clave
DWK241244609
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 29/32, NS stopcock and key retaining device, capacity 500 mL
Sinónimos:
241244609
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 5,060.00
MXP 5,060.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 5,060.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
MXP 5,060.00
Check Cart for Availability
Materiales
cylindrical funnel(s)
Características
graduated
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241244609
capacidad
500 mL
Aplicación
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Características y beneficios
With standard ground joint, standard ground stopcock and retaining device.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)