Documentos clave
DWK231720184
Disposable Culture Tube
Sinónimos:
231720184
Seleccione un Tamaño
814 EACH
MXP 1,701.00
MXP 1,701.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
814 EACH
MXP 1,701.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
MXP 1,701.00
Check Cart for Availability
Materiales
soda-lime glass vial
envase
pkg of 814 ea
fabricante / nombre comercial
231720184
W × L × diam.
9.75 mm × 75 mm × 0.80 mm
Aplicación
Preparation cell culture, sample collecting
Características y beneficios
straight rim, round bottom, not reusable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)