Documentos clave
DWK213525709
Duran® Funnel Ribbed
Sinónimos:
213525709
Seleccione un Tamaño
10 EACH
MXP 14,894.00
MXP 14,894.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
MXP 14,894.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
MXP 14,894.00
Check Cart for Availability
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213525709
embudo diám.
150 mm
Aplicación
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Características y beneficios
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)