Merck
D88607
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propionic acid hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NCH2CH2CO2H · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
powder
color
white
mp
146-148 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.CCN(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7(9)10;/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10);1H
Clave InChI
QQVHFNAGPZTCBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)