Merck
D85403
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylsuccinate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
216.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)